Przejdź do
649694
N-Acetyl-D-neuraminic acid-1,2,3-13C3
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
Synonim(y):
Sialic-13C3 acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4860,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C3C8H19NO9
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
312.25
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
MDL number:
Isotopic purity:
≥99 atom % 13C
Assay:
≥97% (CP)
Mass shift:
M+3
4860,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
≥99 atom % 13C
Quality Segment
assay
≥97% (CP)
mp
186 °C (lit.)
mass shift
M+3
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[13CH2][13C](O)(O[C@H]1[C@H](O)[C@H](O)CO)[13C](O)=O
InChI
1S/C11H19NO9/c1-4(14)12-7-5(15)2-11(20,10(18)19)21-9(7)8(17)6(16)3-13/h5-9,13,15-17,20H,2-3H2,1H3,(H,12,14)(H,18,19)/t5-,6+,7+,8+,9+,11?/m0/s1/i2+1,10+1,11+1
InChI key
SQVRNKJHWKZAKO-JQVNYIDJSA-N
General description
N-Acetyl-D-neuraminic acid-1,2,3-13C3 is an isotope analog of N-Acetyl-D-neuraminic acid.
Application
N-Acetyl-D-neuraminic acid-1,2,3-13C3 can be used to quantify acyclic keto, keto hydrate, and enol forms by 13C NMR spectroscopy. It is also used to determine sialic acid supplementation as a therapeutic avenue for NANS-deficient patients.
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
492116720127
description
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
description
99 atom % 13C
description
99 atom % 13C, 99% (CP)
isotopic purity
≥99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
mass shift
M+3
mass shift
M+3
mass shift
M+3
assay
≥97% (CP)
assay
-
assay
99% (CP)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
mp
186 °C (lit.)
mp
291 °C (dec.) (lit.)
mp
150-152 °C (lit.)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)