Przejdź do
G0251
β-Glucuronidase from bovine liver
Type B-1, ≥1,000,000 units/g solid
Synonim(y):
Bovine Liver beta-Glucuronidase, β-D-Glucuronide glucuronosohydrolase
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
403,00 zł
500000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
724,00 zł
1000000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1200,00 zł
5000000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5160,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-606-8
MDL number:
Numer WE:
Specific activity:
≥1,000,000 units/g solid
403,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
type
Type B-1
Quality Segment
form
solid
specific activity
≥1,000,000 units/g solid
storage temp.
−20°C
General description
β-Glucuronidase (GUSB) is a lysosomal enzyme, found in animals, plants and bacteria. This exoglycosidase shows high activity in spleen, liver and kidney. Bovine liver β-glucuronidase (BLG) is homotetramer with a molecular weight of 290 kDa.
Application
β-glucuronidase is used as a reporter gene in GUS assays to monitor gene expression.
β-Glucuronidase from bovine liver has been used in β-glucuronidase inhibition assay to study the β-glucuronidase inhibitory effect of extracts and isolated actives from Phyllanthus amarus. It has also been used to perform deglucuronidation.
Biochem/physiol Actions
β-Glucuronidase (GUSB) deficiency can result in mucopolysaccharidosis type VII (MPSVII), which leads to store lysosome in the brain. Integration of β-glucuronides of steroid hormones into tissues can be done with the help of GUSB.
β-glucuronidase catalyzes the breakdown of complex carbohydrates. In humans it converts conjugated bilirubin into the unconjugated form, making bilirubin suitable for reabsorption.
Other Notes
One Sigma or modified Fishman unit will liberate 1.0 μg of phenolphthalein from phenolphthalein glucuronide per hr at 37 °C at pH 5.0 (30 min assay).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G0376G8420G1512
description
Type B-1, ≥1,000,000 units/g solid
description
Type B-3, ≥2,000,000 units/g solid
description
≥20,000 units/mg protein, recombinant, expressed in E. coli overproducing strain, lyophilized powder
description
Type H-5, lyophilized powder, ≥400,000 units/g solid
specific activity
≥1,000,000 units/g solid
specific activity
≥2,000,000 units/g solid
specific activity
≥20,000 units/mg protein
specific activity
≥400,000 units/g solid
form
solid
form
solid
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
type
Type B-1
type
Type B-3
type
-
type
Type H-5
Still not finding the right product?
Explore all of our products under β-Glucuronidase from bovine liver
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)