Kluczowe dokumenty
K2755
2-Keto-3-deoxyoctonate ammonium salt
≥97%
Synonim(y):
3-Deoxyoctulosonic acid, KDO
Wybierz wielkość
230,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
230,00 zł
Próba
≥97%
Formularz
powder
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
N.OCC(O)C1OC(O)(CC(O)C1O)C(O)=O
InChI
1S/C8H14O8.H3N/c9-2-4(11)6-5(12)3(10)1-8(15,16-6)7(13)14;/h3-6,9-12,15H,1-2H2,(H,13,14);1H3
Klucz InChI
UDJBBKGYARWWNJ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Synthesis of KDO Analogues: A significant study focused on the synthesis of analogues of 3-deoxy-D-manno-octulosonic acid (KDO), which includes compounds such as 2-Keto-3-deoxyoctonate ammonium salt. These analogues were evaluated as potential inhibitors of CMP-KDO synthetase, playing a critical role in the development of new therapeutic agents targeting bacterial infections and enhancing understanding of bacterial lipopolysaccharide synthesis (Luthman et al., 1987).
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)