Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1590,00 zł |
1590,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
water: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@H]([C@@H](C(O[Na])=O)O[C@@H](O)[C@H]1O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H10O7.Na/c7-1-2(8)4(5(10)11)13-6(12)3(1)9;/h1-4,6-9,12H,(H,10,11);/q;+1/p-1/t1?,2-,3+,4?,6+;/m0./s1
InChI key
MSXHSNHNTORCAW-NMRVOGSPSA-M
Application
- Effects of β-d-mannuronic acid, as a novel non-steroidal anti-inflammatory medication with immunosuppressive properties, on IL17, RORγt, IL4, and GATA3 gene expressions in rheumatoid arthritis patients.: This research examines the impact of β-d-mannuronic acid on gene expressions related to inflammation and immune responses in rheumatoid arthritis, suggesting its use as an anti-inflammatory drug (Barati et al., 2017).
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥90% (HPLC) | description ≥99% (HPLC) | description BioXtra | description 99 atom % D |
| assay ≥90% (HPLC) | assay ≥99% (HPLC) | assay ≥99.0% (titration) | assay - |
| solubility water: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility 590 g/L at 25 °C | solubility - | solubility - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder or crystals | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. - |
| color white to off-white | color white to off-white | color - | color - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?