Przejdź do
G7017
β-Glucuronidase from Helix pomatia
Type HP-2, aqueous solution, ≥100,000 units/mL
β-Glucuronidase from Helix pomatia
Synonim(y):
β-D-Glucuronide glucuronosohydrolase
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
339,00 zł
2 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
576,00 zł
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1320,00 zł
10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2350,00 zł
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4100,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
MDL number:
Specific activity:
≥100,000 units/mL
Biological source:
Helix pomatia
339,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
Helix pomatia
Quality Segment
type
Type HP-2
form
aqueous solution
specific activity
≥100,000 units/mL
secondary activity
≤7,500 units/mL sulfatase
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
β-Glucuronidase Type H-2 from Helix pomatia is a crude solution of enzymes derived from the digestive juices of the Roman snail. β-glucuronidases derived from mollusks often contain sulfatase activity. Both activities are useful in the hydrolysis of metabolites for toxicology and biomarker analysis. For a broader look at our β-Glucuronidase product line and their uses see our page about Drug Metabolite Analysis
Application
New Technical Article Comparing Performance of Different Enzymes
Learn more
about recent application data generated by Sigma R&D to optimize hydrolysis for different drug classes using enzymes from different sources and the use of a chromatographicaly purified enzyme to reduce the effect of esterase activity resulting in conversion of 6-MAM to Morphine
  • Sample preparation for LC/MS through digestion of glucuronide conjugated compounds for biomarker and toxicology research.
  • Removal of glucuronide conjugates such as for the preparation of Baicalein.­
Biochem/physiol Actions
Used for the hydrolysis of glucuronide conjugates in urinary metabolite analysis
Endogenous beta-glucuronidase is a lysosomal enzyme involved in digestion of glucuronide-modified catabolites.
Microbial beta-glucuronidase found in microbiota can cause re-absorption of metabolites by hydrolysis of glucuronide conjugates of xenobiotic and endobiotic metabolites.
Features and Benefits
  • pH optima 4.0 - 5.0.[1]
  • Sulfatase pH optima 6.2
  • Low Sulfatase activity (<7,500 units/mL).
  • Ammonium Sulfate suspension.
  • Mollusk-derived beta-glucuronidase.
  • Useful for acidic hydrolysis of glucuronides in low pH samples.
Physical form
Aqueous solution in ~1.0 M ammonium sulfate with 3 mM sodium azide as preservative.
Analysis Note
Many β-glucuronidases derived from mollusks also contain sulfatase activity.
Other Notes
One Sigma or modified Fishman unit will liberate 1.0 μg of phenolphthalein from phenolphthalein glucuronide per hr at 37 °C at pH 5.0 (30 min assay).
Similar to G0876, but produced by Sigma.
Sulfatase Unit Definition: One unit of sulfatase will hydrolyze 1.0 μmole p-nitrocatechol sulfate per hr at pH 5.0 at 37 °C.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G0751G0251G7646
specific activity
≥100,000 units/mL
specific activity
≥300,000 units/g solid
specific activity
≥1,000,000 units/g solid
specific activity
5,000,000-20,000,000 units/g protein, pH 6.8 (30 min assay)
biological source
Helix pomatia
biological source
-
biological source
-
biological source
-
form
aqueous solution
form
partially purified powder
form
solid
form
lyophilized powder
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7783-20-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review