Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mg | Przewidywany termin wysyłki17 lipca 2026zSchnelldorf Distribution | 270,00 zł | |
| 250 mg | Przewidywany termin wysyłki17 lipca 2026zSchnelldorf Distribution | 321,00 zł | |
| 1 g | Przewidywany termin wysyłki17 lipca 2026zSchnelldorf Distribution | 729,00 zł | |
| 5 g | Przewidywany termin wysyłki17 lipca 2026zSchnelldorf Distribution | 2550,00 zł |
Informacje o tej pozycji
270,00 zł
Przewidywany termin wysyłki17 lipca 2026Szczegóły
biological source
bovine pancreas
Quality Segment
type
Type II
form
essentially salt-free, lyophilized powder
specific activity
≥40 units/mg solid
mol wt
25,656 Da by calculation
purified by
6× crystallization
solubility
1 mM HCl: soluble 10 mg/mL, clear, colorless
UniProt accession no.
foreign activity
α-chymotrypsin ≤1 U/mg (prior to activation by trypsin)
storage temp.
−20°C
Gene Information
cow ... CTRB1(618826)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Gene Information cow ... CTRB1(618826) | Gene Information cow ... CTRB1(618826) | Gene Information cow ... CTRB1(618826) | Gene Information cow ... CTRB1(618826) |
| specific activity ≥40 units/mg solid | specific activity ≥40 units/mg protein | specific activity ≥40 units/mg protein | specific activity ≥40 units/mg protein |
| biological source bovine pancreas | biological source - | biological source - | biological source - |
| form essentially salt-free, lyophilized powder | form essentially salt-free, lyophilized powder | form essentially salt-free, lyophilized powder | form lyophilized powder |
| solubility 1 mM HCl: soluble 10 mg/mL, clear, colorless | solubility 1 mM HCl: soluble 10 mg/mL, clear | solubility 1 mM HCl: soluble 2.0 mg/mL, clear | solubility - |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Enzym analityczny Chymotrypsyna: Chymotrypsyna jest wytwarzana w komórkach gruczołowych trzustki jako nieaktywny prekursor, chymotrypsynogen.
Analytical Enzyme Chymotrypsin: Chymotrypsin is produced in the acinar cells of the pancreas as the inactive precursor, chymotrypsinogen.
Powiązane treści
Product Information Sheet
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| C4879-100MG | 04061833493229 |
| C4879-250MG | 04061832700076 |
| C4879-5G | 04061833493359 |
| C4879-1G | 04061833493298 |