Kluczowe dokumenty
T1143
Trypsinogen from bovine pancreas
essentially salt-free, lyophilized powder, ≥10,000 BAEE units/mg protein (E1%/280, after activation to trypsin)
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
bovine pancreas
Poziom jakości
Próba
85-100% (UV)
Formularz
essentially salt-free, lyophilized powder
aktywność właściwa
≥10,000 BAEE units/mg protein (E1%/280, after activation to trypsin)
masa cząsteczkowa
23,981 Da by calculation
metody
mass spectrometry (MS): suitable
rozpuszczalność
H2O: soluble 10 mg/mL
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
bovine ... TRYP8(282603)
Opis ogólny
Zastosowanie
- the secondary structure analysis of proteins in H2O solution using single-pass attenuated total reflection Fourier transform infrared (ATR-FT-IR) microscopy
- tuning and calibration of electrospray ionization quadrupole time-of-flight (ESI-Q-TOF) mass spectrometer
- the secondary structure analysis of proteins by infrared (IR) spectroscopy
- SDS-PAGE as a molecular weight standard (24kDa)
Działania biochem./fizjol.
Definicja jednostki
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)