Przejdź do
C3144
Coenzyme A sodium salt hydrate
cofactor for acyl transfer
Synonim(y):
CoA Na2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
323,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
551,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1620,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6480,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
10 610,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H36N7O16P3S · xNa+ · yH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
767.53 (anhydrous free acid basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
EC Number:
259-747-8
NACRES:
NA.51
323,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥85% (spectrophotometric assay)
form
powder
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].CC(C)(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1OP(O)([O-])=O)n2cnc3c(N)ncnc23)C(O)C(=O)NCCC(=O)NCCS
InChI key
SYTRWOCXZXQBPW-CLVRNSBASA-M
General description
Coenzyme A (CoA) is an essential cofactor in living systems and is synthesized from pantothenic acid (vitamin B5), The CoA levels in mitochondria and peroxisomes correspond to 2-5 mM and 0.7 mM, respectively. Cytosolic CoA is in the range of 0.05 mM to 0.14 mM
Application
Coenzyme A is suitable for use in:
  • gylcerolipid biosynthesis in porcine adipose tissue[1]
  • an assay to measure the level of Alpha-methylacyl-CoA racemase (AMACR) in human blood samples using a nanoparticle electrochemical biosensor[2]
  • chloramphenicol acetyltransferase (CAT) assay[3][4]
  • the synthesis of palmitoyl-CoA, which is required for palmitoylation and activation of proteins for regulated membrane fusion[5]
Biochem/physiol Actions
Coenzyme A (CoA, CoASH, HSCoA) is a coenzyme that facilitates enzymatic acyl-group transfer reactions and supports the synthesis and oxidation of fatty acids. CoA is involved in the mechanisms of a wide variety of enzymes. In the presence of CoASH, organic carboxylic acids form acyl-CoA thioesters, which facilitates enzyme recognition. The acyl-CoA formed from xenobiotic carboxylic acids can add to the compound′s toxicity, which can lead to cellular metabolic dysfunction.[6] It is involved in the oxidation of pyruvate in the Kreb′s cycle. CoA is needed for metabolic events. The bacterial CoA pathway is targeted for antimicrobial development. It mediates acyl group transfer and carbonyl activation. The CoA and its thioester levels are crucial for cellular homeostasis. CoA is also involved in regulating platelet aggregation and vasoconstriction. It acts as an essential cofactor in enzymatic acetyl transfer reactions.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C4780A1625D5269
assay
≥85% (spectrophotometric assay)
assay
≥85% (HPLC)
assay
≥90%
assay
≥90%
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
H2O: soluble~-50 g/L
solubility
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Coenzyme A sodium salt hydrate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)