Kluczowe dokumenty
ACOA-RO
Roche
Acetyl-Coenzyme A
85% (Enzymatic and Absorbance), 2% (lithium)
Synonim(y):
Acetyl-Coenzyme A, acetyl-coa
Wybierz wielkość
750,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
750,00 zł
Polecane produkty
opis
Chemical Formula: C23H35N7O17P3SLi3
Poziom jakości
Próba
85% (Enzymatic and Absorbance)
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
Mr 809.6 (acetyl-CoA)
Mr 827.4 (acetyl-CoA-Li3)
opakowanie
pkg of 010 mg (10101893001)
pkg of 200 mg (11585371001)
pkg of 050 mg (10101907001)
producent / nazwa handlowa
Roche
stężenie
2% (lithium)
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Uwaga dotycząca przygotowania
Storage conditions (working solution): -15 to -25 °C
50 mg/ml in phosphate buffer, pH 7, is stable for 3 weeks at -15 to -25 °C. Unfrozen solutions should be immediately used.
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?