Merck
870704P
Avanti
04:0 Coenzyme A
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
butanoilokoenzym A (sól sodowa)
Wybierz wielkość
5 MG
1770,00 zł
1770,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 MG
1770,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H39N7Na3O17P3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
903.57
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
1770,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 5 mg (870704P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Zastosowanie
lipidomics
typ lipidu
coenzymes
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[C@@](C(NCCC(NCCSC(CCC)=O)=O)=O)(C(C)(COP([O-])(OP([O-])(OC[C@H]([C@H]1OP([O-])(O)=O)O[C@H]([C@@H]1O)N2C3=C(C(N)=NC=N3)N=C2)=O)=O)C)[H].[Na+].[Na+].[Na+]
InChI
1S/C25H42N7O17P3S.3Na/c1-4-5-16(34)53-9-8-27-15(33)6-7-28-23(37)20(36)25(2,3)11-46-52(43,44)49-51(41,42)45-10-14-19(48-50(38,39)40)18(35)24(47-14)32-13-31-17-21(26)29-12-30-22(17)32;;;/h12-14,18-20,24,35-36H,4-11H2,1-3H3,(H,27,33)(H,28,37)(H,41,42)(H,43,44)(H2,26,29,30)(H2,38,39,40);;;/q;3*+1/p-3/t14-,18?,19+,20+,24-;;;/m1.../s1
Klucz InChI
PRMIKLPNYYDDCC-XRHOYZRHSA-K
Opis ogólny
04:0 Koenzym A, znany również jako koenzym butanoilowy A, jest pochodną koenzymu A kwasu butanowego. 04:0 Koenzym A jest krótkołańcuchowym acylo-CoA[1] i jest półproduktem degradacji kwasów tłuszczowych.[2]
Działania biochem./fizjol.
04:0 Koenzym A działa jako źródło łańcucha N-acylowego w syntezie laktonu N-butanoilo-L-homoseryny(BHL) przez homolog LuxI RhlI (VsmI).[2] Koenzym butanoilowy A służy jako półprodukt w syntezie maślanu, który bierze udział w utrzymaniu homeostazy okrężnicy i zdrowia jelit.[3] Ma również zdolność hamowania syntazy cytrynianowej (CS).[1]
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (870704P-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Julian Trachsel et al.
Applied and environmental microbiology, 82(22), 6788-6798 (2016-10-30)
Studying the host-associated butyrate-producing bacterial community is important, because butyrate is essential for colonic homeostasis and gut health. Previous research has identified the butyryl coenzyme A (CoA):acetate-CoA transferase (EC 2.3.8.3) as a gene of primary importance for butyrate production in
Y Jiang et al.
Molecular microbiology, 28(1), 193-203 (1998-05-21)
In Pseudomonas aeruginosa, synthesis of the quorum-sensing signal molecules N-butanoyl-L-homoserine lactone (BHL) and N-hexanoyl-L-homoserine lactone (HHL) requires the Luxl homologue Rhll(Vsml). By using thin-layer chromatography in conjunction with high-performance liquid chromatography (HPLC) and mass spectrometry, we show that purified Rhll
J C Lai et al.
Research communications in chemical pathology and pharmacology, 82(3), 331-338 (1993-12-01)
We investigated the hypothesis that one mechanism underlying fatty acid toxicity is the selective inhibition of rate-limiting and/or regulated tricarboxylic acid cycle and related enzymes by fatty acyl coenzyme A (CoA) derivatives by examining the effects of several fatty acyl