Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1100,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4160,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1100,00 zł
Quality Segment
assay
≥85%
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].CC(C)(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1OP(O)([O-])=O)n2cnc3c(N)ncnc23)C(O)C(=O)NCCC(=O)NCCSC(=O)CCC([O-])=O
InChI
1S/C25H40N7O19P3S/c1-25(2,20(38)23(39)28-6-5-14(33)27-7-8-55-16(36)4-3-15(34)35)10-48-54(45,46)51-53(43,44)47-9-13-19(50-52(40,41)42)18(37)24(49-13)32-12-31-17-21(26)29-11-30-22(17)32/h11-13,18-20,24,37-38H,3-10H2,1-2H3,(H,27,33)(H,28,39)(H,34,35)(H,43,44)(H,45,46)(H2,26,29,30)(H2,40,41,42)/p-2/t13-,18-,19-,20?,24-/m1/s1
InChI key
VNOYUJKHFWYWIR-FZEDXVDRSA-L
Application
- for the nonenzymatic succinylation of lysine in vitro,
- as a substrate for adipic acid biosynthesis in recombinant E. coli [1]
- in isocitrate dehydrogenase (ICDH) treatment for the succinylation of proteins
- as a substrate to study the specificity and kinetics of enzymes such as acetate:succinate CoA-transferase and 5-aminolevulinate synthase (ALA synthase)
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥85% | assay ≥85% (HPLC) | assay ≥85% (spectrophotometric assay) | assay ≥93% |
| solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?