Przejdź do
A2181
Acetyl coenzyme A lithium salt
≥93% (HPLC)
Synonim(y):
Acetyl-CoA, Acetyl-S-CoA Li3
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
283,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
451,00 zł
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
709,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2520,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4490,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H38N7O17P3S · xLi+
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
809.57 (free acid basis)
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
Form:
powder
Assay:
≥93% (HPLC)
Solubility:
H2O: soluble 100 mg/mL, clear, colorless
283,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥93% (HPLC)
form
powder
solubility
H2O: soluble 100 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Li+].[Li+].[Li+].CC(=O)SCCNC(=O)CCNC(=O)[C@H](O)C(C)(C)COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1OP(O)([O-])=O)n2cnc3c(N)ncnc23
InChI
1S/C23H38N7O17P3S.3Li/c1-12(31)51-7-6-25-14(32)4-5-26-21(35)18(34)23(2,3)9-44-50(41,42)47-49(39,40)43-8-13-17(46-48(36,37)38)16(33)22(45-13)30-11-29-15-19(24)27-10-28-20(15)30;;;/h10-11,13,16-18,22,33-34H,4-9H2,1-3H3,(H,25,32)(H,26,35)(H,39,40)(H,41,42)(H2,24,27,28)(H2,36,37,38);;;/q;3*+1/p-3/t13-,16-,17-,18+,22-;;;/m1.../s1
InChI key
FTRFBNATWBKIQU-JHJDYNLLSA-K
General description
This moisture-sensitive powder should be stored desiccated at −20°C.
Application
Acetyl coenzyme A is suitable in CAT reporter assay for the measurement of chloramphenicol acetyltransferase by incubating the cell extract with 0.1 μCi [14C] chloramphenicol and 0.5mM acetyl-CoA.[1][2][3][4]
An essential cofactor in enzymatic acetyl transfer reactions.
Biochem/physiol Actions
Acetyl-CoA is an essential cofactor and carrier of acyl groups in enzymatic acetyl transfer reactions. It is formed either by the oxidative decarboxylation of pyruvate in mitochondria, by the oxidation of long-chain fatty acids, or by the oxidative degradation of certain amino acids. Acetyl-CoA is the starting compound for the citric acid cycle (Kreb′s cycle). It is also a key precursor in lipid biosynthesis, and the source of all fatty acid carbons. Acetyl-CoA positively regulates the activity pyruvate carboxylase. It is a precursor of the neurotransmitter acetylcholine. Histone acetylases (HAT) use Acetyl-CoA as the donor for the acetyl group use in the post-translational acetylation reactions of histone and non-histone proteins.
Alterations in the gene encoding acetyl-CoA have been linked to Alzheimer′s disease and mild cognitive impairment.[5] Defects in the gene cause myasthenic syndrome associated with episodic apnea. [6][7]
Preparation Note
Acetyl CoA is soluble in deionized water at 100 mg/mL. Acetyl CoA is stable in neutral and moderately acidic solutions but will hydrolyze in alkaline and strongly acidic solutions. Aqueous solutions stored in single-use aliquots are stable for up to two weeks at −20°C and up to 6 months at −80°C.
Prepared enzymatically
Other Notes
For more more technical information and a complete list of Coenzyme A deriviatives visit the Acyl Transfer Reagents Resource.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A2056C3019C2643
solubility
H2O: soluble 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
H2O: 100 mg/mL
solubility
-
solubility
-
assay
≥93% (HPLC)
assay
≥93% (HPLC)
assay
≥93%
assay
≥85%
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
Gene Information
human ... CHAT(1103), HAT1(8520), KAT2A(2648), KAT2B(8850), KAT5(10524)
mouse ... HAT1(107435), KAT2A(14534), KAT2B(18519), KAT5(81601)
rat ... HAT1(296501), KAT2A(303539), KAT2B(301164), KAT5(192218)
Gene Information
human ... CHAT(1103), HAT1(8520), KAT2A(2648), KAT2B(8850), KAT5(10524)
mouse ... HAT1(107435), KAT2A(14534), KAT2B(18519), KAT5(81601)
rat ... HAT1(296501), KAT2A(303539), KAT2B(301164), KAT5(192218)
Gene Information
-
Gene Information
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)