The difference in the formula weights reported for Product No. A2056, Acetyl Coenzyme A, on the website versus the label is due to the sodium and water content of the product which may vary from lot to lot. The formula weight of the free base is reported on the website, however on the label, variations in sodium and water content will reflect differences in formula weights reported on the label for a specific lot of product.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 350,00 zł |
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1020,00 zł |
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1330,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2050,00 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6360,00 zł |
Informacje o tej pozycji
350,00 zł
Quality Segment
assay
≥93% (HPLC)
form
powder
solubility
H2O: 100 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@H]1[C@](O[C@@H]([C@H]1OP(O)(O)=O)COP(OP(OCC(C)(C)[C@@H](O)C(NCCC(NCCSC(C)=O)=O)=O)(O)=O)(O)=O)([H])N2C3=NC=NC(N)=C3N=C2.[3Na]
InChI
1S/C23H38N7O17P3S.Na/c1-12(31)51-7-6-25-14(32)4-5-26-21(35)18(34)23(2,3)9-44-50(41,42)47-49(39,40)43-8-13-17(46-48(36,37)38)16(33)22(45-13)30-11-29-15-19(24)27-10-28-20(15)30;/h10-11,13,16-18,22,33-34H,4-9H2,1-3H3,(H,25,32)(H,26,35)(H,39,40)(H,41,42)(H2,24,27,28)(H2,36,37,38);/q;+1/p-1/t13-,16-,17-,18?,22-;/m1./s1
InChI key
HNLIOWFIXSPFEC-WLYMNMRISA-M
Gene Information
human ... CHAT(1103), HAT1(8520), KAT2A(2648), KAT2B(8850), KAT5(10524)
mouse ... HAT1(107435), KAT2A(14534), KAT2B(18519), KAT5(81601)
rat ... HAT1(296501), KAT2A(303539), KAT2B(301164), KAT5(192218)
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| solubility H2O: 100 mg/mL | solubility H2O: soluble 100 mg/mL, clear, colorless | solubility - | solubility - |
| assay ≥93% (HPLC) | assay ≥93% (HPLC) | assay ≥93% | assay - |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −70°C |
| form powder | form powder | form powder | form solution |
| Gene Information human ... CHAT(1103), HAT1(8520), KAT2A(2648), KAT2B(8850), KAT5(10524) | Gene Information human ... CHAT(1103), HAT1(8520), KAT2A(2648), KAT2B(8850), KAT5(10524) | Gene Information - | Gene Information human ... ACACB(32) |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
For Product No. A2056, Acetyl Coeznyme A, why is the formula weight listed on the website and the formula weight listed on the label different?
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the formula weight for the Product No. A2056, Acetyl Coenzyme A?
1 answer-
The formula weight for the Product No. A2056, Acetyl Coenzyme A, as reported on the website is for the free base with a weight of 809.57 daltons.
Helpful?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
Helpful?
-
-
What is the solution stability for the A2056, Acetyl Coenzyme A?
1 answer-
The solution stability is reported as followed: A solution of the product can be stored in neutral buffer or below (pH 3-7) for no longer than two weeks at -20°C when divided into aliquots. This is recommended for keeping the solution stable. It would be better to prepare fresh solutions and use soon after.