Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 869,00 zł |
Informacje o tej pozycji
869,00 zł
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥90% (HPCE)
form
powder
solubility
DMSO: soluble
fluorescence
λex 380 nm; λem 407 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
OC(=O)C(Cc1c2ccccc2c(CC(C(O)=O)C(O)=O)c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C22H18O8/c23-19(24)17(20(25)26)9-15-11-5-1-2-6-12(11)16(10-18(21(27)28)22(29)30)14-8-4-3-7-13(14)15/h1-8,17-18H,9-10H2,(H,23,24)(H,25,26)(H,27,28)(H,29,30)
InChI key
DNUYOWCKBJFOGS-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Packaging
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥90% (HPCE) | assay ≥98% (H-NMR), ≥98% (HPLC), ≥98% (LC/MS), ≥98% (elemental analysis) | assay ≥95% (HPCE) | assay ≥70.0% (HPCE) |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| solubility DMSO: soluble | solubility - | solubility DMF: soluble, DMSO: soluble, acetonitrile: soluble, methanol: soluble | solubility DMF: soluble, DMSO: soluble, acetonitrile: soluble, methanol: soluble |
| form powder | form - | form solid | form powder |
| suitability suitable for fluorescence | suitability - | suitability suitable for fluorescence | suitability suitable for fluorescence |
| fluorescence λex 380 nm; λem 407 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0 | fluorescence - | fluorescence λex 390 nm; λem 478 nm in 0.1 M phosphate pH 7.5 (after derivatization with glutathione), λex 398 nm | fluorescence λex 380 nm; λem 461 nm in methanol, λex 390 nm; λem 478 nm in 0.1 M phosphate pH 7.5 (after derivatization with glutathione) |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?