Przejdź do
01673
Acriflavine
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (AT)
Synonim(y):
3,6-Diamino-10-methylacridinium chloride mixt. with 3,6-diaminoacridine (proflavine), Euflavine, Trypaflavine Neutral
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
383,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1260,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H14ClN3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
259.73
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
383,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥90% (AT)
form
powder
composition
Sum of components 3,6-diaminoacridinium chloride and 3,6-diamino-10-methylacridinium chloride, ≥70% HPLC
solubility
H2O: 0.33 g/mL (lit.)(lit.)
fluorescence
λex 463 nm; λem 490 nm in ethanol
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
[Cl-].Nc1ccc2cc3ccc(N)cc3nc2c1.C[n+]4c5cc(N)ccc5cc6ccc(N)cc46
InChI
1S/C14H13N3.C13H11N3.ClH/c1-17-13-7-11(15)4-2-9(13)6-10-3-5-12(16)8-14(10)17;14-10-3-1-8-5-9-2-4-11(15)7-13(9)16-12(8)6-10;/h2-8H,1H3,(H3,15,16);1-7H,14-15H2;1H
InChI key
PEJLNXHANOHNSU-UHFFFAOYSA-N
Application
Acriflavine is used to fluorescently label high molecular weight RNA molecules .
Excitation and emission wavelengths in various solvents :
  • Methanol: λex = 424 nm; λem = 518 nm
  • Ethanol: λex = 426 nm; λem = 524 nm
  • Propanol: λex = 430 nm; λem = 512 nm
  • Butanol: λex = 430 nm; λem = 526 nm
  • Formamide: λex = 434 nm; λem = 524 nm
  • Glycerol: λex = 432 nm; λem = 540 nm
  • Water: λex = 416 nm; λem = 514 nm
Insoluble in ether, chloroform, and fixed oils. Utilized in fluorescence steady state measurements as a donor molecule (when paired with rhodamine 6G as the acceptor) to function as a pH sensor .
Other Notes
DNA fluorochrome. Application in dual fluorescence analysis of cellular DNA and protein simultaneously[1]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A8126A8251SML3350
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
suitability
-
suitability
-
fluorescence
λex 463 nm; λem 490 nm in ethanol
fluorescence
-
fluorescence
-
fluorescence
-
solubility
H2O: 0.33 g/mL (lit.)(lit.)
solubility
H2O: 0.33 g/mL (lit.)(lit.)
solubility
H2O: 1 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
composition
Sum of components 3,6-diaminoacridinium chloride and 3,6-diamino-10-methylacridinium chloride, ≥70% HPLC
composition
-
composition
Acriflavine HCL content, 10-50% , Proflavine HCL, 25-70%
composition
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acriflavine
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)