For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
Kluczowe dokumenty
301353
2,6-Naphthalenedicarboxylic acid
95%
Synonim(y):
Kwas 2,6-naftalowy
Wybierz wielkość
275,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
275,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
solid
mp
>300 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
OC(=O)c1ccc2cc(ccc2c1)C(O)=O
InChI
1S/C12H8O4/c13-11(14)9-3-1-7-5-10(12(15)16)4-2-8(7)6-9/h1-6H,(H,13,14)(H,15,16)
Klucz InChI
RXOHFPCZGPKIRD-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... PTPN1(5770)
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)