Merck
715298
Sigma-Aldrich
1,2,4,5-Tetrakis(4-carboxyphenyl)benzene
greener alternative
contains up to 6 wt. % water, ≥98%
Synonim(y):
4,4′,4′′,4′′′-benzene-1,2,4,5-tetrayltetrabenzoic acid, H4TCPB
Wybierz wielkość
1 G
1280,00 zł
1280,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
1280,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C34H22O8
Masa cząsteczkowa:
558.53
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
26111700
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
1280,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥98%
Formularz
powder
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
OC(=O)c1ccc(cc1)-c2cc(-c3ccc(cc3)C(O)=O)c(cc2-c4ccc(cc4)C(O)=O)-c5ccc(cc5)C(O)=O
InChI
1S/C34H22O8/c35-31(36)23-9-1-19(2-10-23)27-17-29(21-5-13-25(14-6-21)33(39)40)30(22-7-15-26(16-8-22)34(41)42)18-28(27)20-3-11-24(12-4-20)32(37)38/h1-18H,(H,35,36)(H,37,38)(H,39,40)(H,41,42)
Klucz InChI
SRTQKANXPMBQCX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1,2,4,5-Tetrakis(4-carboxyphenyl)benzene (H4TCPB) is an organic linker with a molecular structure that has four carboxyl phenyl groups that are symmetrically attached to the central benzene core. It can be synthesized by using a Suzuki coupling reaction.[1]
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
Zastosowanie
(H4TCPB) can be used for a variety of applications such as:
  • the formation of supramolecular heterostructures to functionalize black phosphorus[1]
  • synthesis of microporous metal-organic frameworks (MOFs) for potential usage in hydrogen storage, gas separation, and catalysis.[2][3]
[1,1′:4′,1]Terphenyl- 3,3″,5,5″-tetracarboxylic acid (H4TPTC) is used as a linker molecule for the synthesis of high performance metal-organic frameworks (MOFs).[4]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
185.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
85 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis and structure of Zr (iv)-and Ce (iv)-based CAU-24 with 1, 2, 4, 5-tetrakis (4-carboxyphenyl) benzene
Lammert M, et al.
Dalton Transactions, 45(47), 18822-18826 (2016)
Near-critical water, a cleaner solvent for the synthesis of a metal-organic framework
Ibarra IA, et al.
Green Chemistry, 14(1), 117-122 (2012)
Lilia S Xie et al.
Chemical reviews, 120(16), 8536-8580 (2020-04-11)
Metal-organic frameworks (MOFs) are intrinsically porous extended solids formed by coordination bonding between organic ligands and metal ions or clusters. High electrical conductivity is rare in MOFs, yet it allows for diverse applications in electrocatalysis, charge storage, and chemiresistive sensing
Singlet oxygen-mediated selective C--H bond hydroperoxidation of ethereal hydrocarbons
Sagadevan A, et al.
Nature Communications, 8(1), 1-8 (2017)
Selected Applications of Metal-Organic Frameworks in Sustainable Energy Technologies?.
Caskey SR and Matzger AJ.
Material Matters, 4(4), 111-111 (2009)
Produkty
Metal-organic frameworks offer high surface area materials for alternative energy applications through simple synthetic strategies.