Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 236,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 755,00 zł |
Informacje o tej pozycji
236,00 zł
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
128-130 °C (lit.)
functional group
phenyl
SMILES string
c1ccc(cc1)-c2oc(-c3ccccc3)c4ccccc24
InChI
1S/C20H14O/c1-3-9-15(10-4-1)19-17-13-7-8-14-18(17)20(21-19)16-11-5-2-6-12-16/h1-14H
InChI key
ZKSVYBRJSMBDMV-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description BioReagent, suitable for fluorescence, ≥98.0% (HPLC) | description 98% | description 99% |
| assay 97% | assay ≥98.0% (HPLC) | assay 98% | assay 99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form solid | form solid | form - | form powder |
| mp 128-130 °C (lit.) | mp 196-202 °C | mp 88-90 °C (lit.) | mp 119-122 °C (lit.) |
| functional group phenyl | functional group - | functional group - | functional group - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?