D146706
9,10-Dimethylanthracene
99%
Synonim(y):
9,10-Dimethylanthracene
About This Item
Polecane produkty
Próba
99%
Postać
crystals
mp
182-184 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1c2ccccc2c(C)c3ccccc13
InChI
1S/C16H14/c1-11-13-7-3-5-9-15(13)12(2)16-10-6-4-8-14(11)16/h3-10H,1-2H3
Klucz InChI
JTGMTYWYUZDRBK-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves