Merck
208221
Sigma-Aldrich
Iodine monochloride
reagent grade, ≥95%
Synonim(y):
Chloroiodide
Wybierz wielkość
5 G
176,00 zł
100 G
475,00 zł
250 G
908,00 zł
176,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
176,00 zł
100 G
475,00 zł
250 G
908,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
ICl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.36
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
176,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
reagent grade
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
solid or liquid
bp
97.4 °C (lit.)
gęstość
3.24 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
ClI
InChI
1S/ClI/c1-2
Klucz InChI
QZRGKCOWNLSUDK-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Iodine monochloride is an interhalogen compound.[1] It forms various complexes with ethyl, isopropyl and t-butylbenzenes.[2] Electrically conducting solution of ICl is obtained on dissolution of ICl in polar solvents.[3] ICl is a green oxidizing agent and participates in the following transformations:[4]
  • aldose hemiacetals to the corresponding aldose lactones
  • diarylmethanols to the corresponding diarylmethanones
  • arylalkylmethanols to the corresponding arylalkylmethanones
  • dialkylmethanols to the corresponding dialkylmethanones
Zastosowanie
Iodine monochloride (ICl) may be employed as a reagent in the following processes:
  • Halogenation of methoxy and dimethoxybenzenes[3]
  • Synthesis of flavones.[5]
  • Preparation of 1-naphthaldehydes.[1]
It may be used as an iodinating agent in the conversion of alkylboranes to alkyl iodides.[6]
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Synthesis of 1-naphthaldehydes via the cascade reactions of 1-phenylpent-4-yn-2-ols promoted by iodine monochloride
Li B, et al.
Tetrahedron Letters, 57.17, 1843-1846 (2016)
Iodine Monochloride (ICl) as a Highly Efficient, Green Oxidant for the Oxidation of Alcohols to Corresponding Carbonyl Compounds
Wei, Peng, et al.
Synthetic Communications, 45.12, 1457-1470 (2015)
A mild and convenient procedure for conversion of alkenes into alkyl iodides via reaction of iodine monochloride with organoboranes.
Kabalka GW and Gooch III EE.
The Journal of Organic Chemistry, 45(18), 3578-3580 (1980)
Polymethylbenzene complexes of iodine and iodine monochloride.
Andrews LJ and Keefer RM.
Journal of the American Chemical Society, 74(18), 4500-4503 (1952)
Ultrasonic-assisted synthesis of flavones by oxidative cyclization of 2'-hydroxychalcones using iodine monochloride.
Lahyani A and Trabelsi M.
Ultrasonics Sonochemistry, 31, 626-630 (2016)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?