Merck
220051
Sigma-Aldrich
N-Iodosuccinimide
95%
Synonim(y):
1-jodo-pirolidyno-2,5-dion, 1-jodoazolidyno-2,5-dion, NIS, sukcynylodimid
Wybierz wielkość
5 G
424,00 zł
25 G
1230,00 zł
100 G
3460,00 zł
424,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
424,00 zł
25 G
1230,00 zł
100 G
3460,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H4INO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
224.98
Beilstein:
113917
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
424,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
95%
Formularz
powder
mp
202-206 °C (lit.)
grupa funkcyjna
imide
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
IN1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C4H4INO2/c5-6-3(7)1-2-4(6)8/h1-2H2
Klucz InChI
LQZMLBORDGWNPD-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Highly substituted iodobenzenes prepared via an efficient 2-step process from 1,6-diynes.[1] Used with TFA to chemoselectively hydrolyze thioglycosides to 1-hydroxyglycosides.[2] Synthesis of vinyl sulfones from olefins and benzenesulfinic acid.[3]
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Earl S Ford
Chest, 147(4), 989-998 (2014-11-07)
Numbers and rates of hospitalizations and ED visits by patients with COPD are important metrics for surveillance purposes. The objective of this study was to examine trends in these rates from 2001 to 2012 among adults aged ≥ 18 years
Yoshihiko Yamamoto et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(25), 8336-8340 (2006-06-22)
Highly substituted iodobenzenes were efficiently and regioselectively synthesized from readily available 1,6-diynes via two-step process consisting of silver-catalyzed Csp-H iodination and subsequent ruthenium-catalyzed [2 + 2 + 2] cycloaddition of resultant iododiynes. Some of the obtained iodobenzenes were subjected to
Taichi Kano et al.
Journal of the American Chemical Society, 130(12), 3728-3729 (2008-03-07)
A direct asymmetric iodination reaction of aldehydes with NIS was found to be catalyzed by the novel axially chiral bifunctional amino alcohol (S)-1d. This method represents the rare example of the catalytic and highly enantioselective synthesis of optically active alpha-iodoaldehydes.
Canadian Journal of Chemistry, 84, 66-66 (2006)
Yuanxun Zhu et al.
Organic letters, 13(5), 1024-1027 (2011-01-28)
An efficient and straightforward strategy for the synthesis of N-(2-haloinden-1-yl)arenesulfonamides from propargylic alcohols and sulfonamides is described. Allenesulfonamide is postulated to be the key intermediate for this tandem transformation.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf