Merck
224847
Sigma-Aldrich
Iodine monobromide
98%
Synonim(y):
Bromoiodine
Wybierz wielkość
50 G
242,00 zł
250 G
1040,00 zł
242,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 G
242,00 zł
250 G
1040,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
IBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
206.81
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
242,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
mp
42-50 °C (lit.)
gęstość
4.416 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
BrI
InChI
1S/BrI/c1-2
Klucz InChI
CBEQRNSPHCCXSH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Iodine monobromide is an interhalogen compound used as an electrophile in the synthesis of polyketide structural units.[1]
Iodine monobromide (IBr) is a powerful iodinating agent employed in organic synthesis. IBr is commonly used in cleavage of carbon–metal bonds, electrophilic addition to alkenes, α-bromination of steroidal ketones and aldehydes, and in diastereoselective cyclizations of homoallylic carbonates.[2]
Zastosowanie
Electrophile employed in a new synthetic approach to polyketide structural units.[3]
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Iodine Monobromide
Brisbois RG, et al.
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition, 1-5 (2001)
The Thermodynamic Constants of Iodine Monobromide
McMorris, et al.
Journal of the American Chemical Society, 53, 2625-2631 (1931)
Kai Liu et al.
Organic letters, 8(23), 5393-5395 (2006-11-03)
[Structure: see text] A strategically novel approach to the formation of syn-1,3-diol mono- and diethers through electrophilic activation of homoallylic alkoxymethyl ethers has been developed. The resulting polyketide-like synthetic fragments are generated in good yield and with excellent stereocontrol. A
Giancarlo Ottaviano et al.
American journal of otolaryngology, 32(3), 235-239 (2010-06-12)
Nasal irrigations are mentioned among the adjunctive measures for treating several sinonasal conditions. Hyperchromatic supranuclear stria (HSS) in the ciliated cells (CCs) has recently been suggested as a potential cytological marker of the anatomofunctional integrity of nasal mucosa. The aim
A N Razumov et al.
Voprosy kurortologii, fizioterapii, i lechebnoi fizicheskoi kultury, (4)(4), 22-25 (2000-09-29)
155 patients with fragments of the crushed stones in the upper urinary tract after lithotripsy were divided into 3 groups. 60 patients of group 1 received dynamic amplipulse therapy, oral mineral water, iodobromine baths. Elimination of the fragments was observed
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf