Merck
291048
Sigma-Aldrich
Iodine monochloride solution
1.0 M in methylene chloride
Synonim(y):
Chloroiodide solution, Wijs solution
Wybierz wielkość
100 ML
361,00 zł
361,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 ML
361,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
ICl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.36
Beilstein:
3587194
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.55
361,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
for analytical purposes
Formularz
liquid
stężenie
0.95-1.10 M (by Na2S2O3, titration)
1.0 M in methylene chloride
gęstość
1.42 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
ClI
InChI
1S/ClI/c1-2
Klucz InChI
QZRGKCOWNLSUDK-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ahmed Khalil et al.
Nucleosides, nucleotides & nucleic acids, 33(12), 786-799 (2014-11-06)
The reaction of thymidine, 3-mono-, and 3,3',5'-trialkylsubstitued thymidine analogues with iodine monochloride (ICl) was investigated. Treatment with ICl resulted in rapid deglycosylation, anomerization, and isomerization of thymidine and 3-substituted thymidine analogues under various reaction conditions leading to the formation of
Cation radicals as intermediates in aromatic halogenation with iodine monochloride: solvent and salt effects on the competition between chlorination and iodination.
Hubig SM, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 59(21), 6233-6244 (1994)
Polymethylbenzene complexes of iodine and iodine monochloride.
Andrews LJ and Keefer RM.
Journal of the American Chemical Society, 74(18), 4500-4503 (1952)
Ultrasonic-assisted synthesis of flavones by oxidative cyclization of 2'-hydroxychalcones using iodine monochloride.
Lahyani A and Trabelsi M.
Ultrasonics Sonochemistry, 31, 626-630 (2016)
C P Coyne et al.
American journal of veterinary research, 46(12), 2578-2581 (1985-12-01)
Two methods were analyzed for the rapid extraction of equine fibrinogen from fresh plasma, using ammonium sulfate-sodium phosphate buffer. Fibrinogen from each of these 2 methods was then radiolabeled with 125I (half-life = 60.2 days, gamma = 35 keV), using