714836
Iodine monochloride solution
1 M in acetic acid
Synonim(y):
Chloroiodide solution, Wijs solution
About This Item
Polecane produkty
Postać
solution
stężenie
1 M in acetic acid
gęstość
1.143 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
ClI
InChI
1S/ClI/c1-2
Klucz InChI
QZRGKCOWNLSUDK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- As a reagent in the preparation of α-iodo β-ketosulfones from β-ketosulfones.
- In the synthesis of 3-(4-bromo-2-methylphenyl)-4-iodosydnone, which is further used to prepare substituted pyrazoles.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
105.1 °F
Temperatura zapłonu (°C)
40.6 °C