Merck
402990
Sigma-Aldrich
Iodine monochloride
ACS reagent, 1.10±0.1 I/Cl ratio basis
Synonim(y):
Chloroiodide
Wybierz wielkość
25 G
261,00 zł
100 G
661,00 zł
1 KG
6630,00 zł
261,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
261,00 zł
100 G
661,00 zł
1 KG
6630,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
ICl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.36
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NB.24
261,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
Formularz
solid or liquid
zanieczyszczenia
≤0.005% insolubles
bp
97.4 °C (lit.)
rozpuszczalność
acetic acid: soluble(lit.)
acetone: soluble(lit.)
alcohol: soluble(lit.)
carbon disulfide: soluble(lit.)
gęstość
3.24 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
ClI
InChI
1S/ClI/c1-2
Klucz InChI
QZRGKCOWNLSUDK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Monochlorek jodu jest związkiem międzyhalogenowym.[1] Tworzy różne kompleksy z etylem, izopropylem i t-butylobenzenem. Oszacowano stałe równowagi dla tworzenia tych kompleksów.[2] Po rozpuszczeniu w rozpuszczalnikach polarnych tworzy roztwór przewodzący prąd elektryczny.[3] Jego reakcja z tymidyną, 3-mono- i 3,3′,5′-trialkilosubstytuowaną tymidyną wykazała, że pomaga w deglikozylacji, anomeryzacji i izomeryzacji tymidyny.[1]
Zastosowanie
Monochlorek jodu (ICl) może być stosowany do halogenowania metoksy- i dimetoksybenzenów.[3] Może być stosowany do syntezy flawonów.[4]
Monochlorek jodu może być stosowany do syntezy następujących związków:
  • Pochodne 2-(4-haloizochinolin-1-ylo)etanolu[5]
  • aldehydy 5-jodosalicylowe[6]
  • 5-aryl-6-iodo-8-phenylpyrazolo[1,5-c]-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyrimidines[7]
  • (±)-1-cykloheksylo-4-jodo-3-metoksybutan-1-ol[8]
  • (±)-4-Iodo-3-methoxy-1-phenylbutan-1-ol[8]
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Three-Component Reactions of 2-Alkynylbenzaldoximes and α, β-Unsaturated Carbonyl Compounds with Bromine or Iodine Monochloride.
Ye S, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 352(10), 1746-1751 (2010)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 477-477 (1994)
Brisbois RG, et al.
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis. (2013)
Eric Stefan et al.
Tetrahedron, 69(36), 7706-7712 (2013-09-24)
Ether transfer methodology is capable of stereoselectively generating 1,3-diol mono- and diethers in good yield. Surprisingly, allylic and benzylic substrates provide none of the desired products when exposed to previously optimized conditions of iodine monochloride. Herein, second-generation activation conditions for
Synthesis and Electrophilic Substitutions of Novel Pyrazolo [1, 5-c]-1, 2, 4-triazolo [4, 3-a] pyrimidines.
Atta KFM.
Molecules (Basel), 16(8), 7081-7096 (2011)
Questions
  1. what will be the normality if 10 ml of ICl diluted to 1800ml acetic acid
    1 answer
    1. Given that the ICl content of this product is approximately 90%, the calculated value is 0.10 N.
      Here is the calculation:
      (10 mL ICl / 1.800 LIters solution) X (3.24 grams ICl / 1 mL ICl) X (1 mole ICl / 162.36 g ICl) = 0.11 N.
      Please see the link below to review a sample Certificate of Analysis:
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/COFA/40/402990/402990-1KG-PW_____MKCL8779__.pdf