128082
2-Ethoxyethanol
ReagentPlus®, 99%
Synonim(y):
Ethyl glycol, Ethylene glycol monoethyl ether
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
3.1 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
3.8 mmHg ( 20 °C)
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
99%
Postać
liquid
temp. samozapłonu
460 °F
granice wybuchowości
14 %
metody
UV/Vis spectroscopy: suitable
zanieczyszczenia
<0.10% water
współczynnik refrakcji
n20/D 1.407 (lit.)
tw
135 °C (lit.)
mp
−90 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: miscible
gęstość
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOCCO
InChI
1S/C4H10O2/c1-2-6-4-3-5/h5H,2-4H2,1H3
Klucz InChI
ZNQVEEAIQZEUHB-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
104.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
40 °C - closed cup