Przejdź do
8.43947
Ethylene glycol monopropyl ether
for synthesis
Synonim(y):
2-Propoxyethanol, Propyl glycol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
235,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH2CH2OCH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
104.15
UNSPSC Code:
12352112
NACRES:
NA.22
EC Index Number:
220-548-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1731983
Assay:
≥99% (GC)
Grade:
synthesis grade
Bp:
150-153 °C (lit.)
Vapor pressure:
1.3 mmHg ( 20 °C)
235,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
1.3 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
230 °C
potency
3089 mg/kg LD50, oral (Rat), 876 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
dilution
(for synthesis)
refractive index
n20/D 1.413 (lit.)
bp
150-153 °C (lit.)
mp
−75 °C (lit.)
transition temp
flash point 48 °C
density
0.913 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CCCOCCO
InChI
1S/C5H12O2/c1-2-4-7-5-3-6/h6H,2-5H2,1H3
InChI key
YEYKMVJDLWJFOA-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.897 - 0.900
Water (K. F.): ≤ 0.50 %
Identity (IR): passes test
Evaporation Number: 68
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethylene glycol monopropyl ether
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
118.4 °F - closed cup
flash_point_c
48 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
2807-30-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)