Kluczowe dokumenty
57082-U
Supelco
Supelclean LC-Alumina-A SPE Tube
bed wt. 1 g, volume 3 mL, pk of 54
Wybierz wielkość
54 EA
811,00 zł
811,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
Wybierz wielkość
Zmień widok
54 EA
811,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
811,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
Materiały
polypropylene tube
Poziom jakości
skład
bed wt., 1 g
opakowanie
pk of 54
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
pojemność
3 mL
Matryca
Alumina for acidic pH (~5); Brockmann Act. I base material
grupa aktywna macierzy
Alumina phase
wielkość cząstki
60-325 mesh
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
normal phase
Informacje prawne
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
CDI reagent grade
Sigma-Aldrich
115533
CDI