Przejdź do
8.00857
2-Ethoxyethanol (stabilised)
for synthesis
Synonim(y):
2-Ethoxyethanol, Ethyl glycol, Ethylene glycol monoethyl ether
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
185,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
417,00 zł
25 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2890,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C2H5OCH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
90.12
UNSPSC Code:
12352104
NACRES:
NA.22
EC Index Number:
203-804-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1098271
Assay:
≥99.9% (GC)
Grade:
synthesis grade
Bp:
135 °C (lit.)
Vapor pressure:
3.8 mmHg ( 20 °C)
185,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor density
3.1 (vs air)
vapor pressure
3.8 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.9% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
460 °F
potency
3300 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
14 %
dilution
(for synthesis)
refractive index
n20/D 1.407 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
135 °C (lit.)
mp
−90 °C (lit.)
transition temp
flash point 40 °C
density
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
no temp limit
SMILES string
CCOCCO
InChI
1S/C4H10O2/c1-2-6-4-3-5/h5H,2-4H2,1H3
InChI key
ZNQVEEAIQZEUHB-UHFFFAOYSA-N
Application
Chemical synthesis applications
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.929 - 0.930
Water (K. F.): ≤ 0.20 %
Identity (IR): passes test
The material is stabilised with 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol. At time of analytical testing a content of >10 ppm stabiliser was determined.
The material is stabilised with 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol. At time of analytical testing a content of >10 ppm stabiliser was determined.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR155012808279109
grade
synthesis grade
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
-
grade
analytical standard
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
assay
≥99.9% (GC)
assay
-
assay
99%
assay
≥99.8% (GC)
form
liquid
form
-
form
liquid
form
-
pH
7 (20 °C)
pH
-
pH
-
pH
-
refractive index
n20/D 1.407 (lit.)
refractive index
n20/D 1.407 (lit.)
refractive index
n20/D 1.407 (lit.)
refractive index
n20/D 1.407 (lit.), n20/D 1.408
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
104.0 °F - closed cup
flash_point_c
40 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
110-80-5
CAS No.
110-80-5
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)