Przejdź do
79109
2-Ethoxyethanol
analytical standard
Synonim(y):
Ethyl glycol, Ethylene glycol monoethyl ether
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
769,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C2H5OCH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
90.12
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-804-1
Beilstein/REAXYS Number:
1098271
MDL number:
769,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
3.1 (vs air)
vapor pressure
3.8 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.8% (GC)
autoignition temp.
460 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
14 %
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.407 (lit.), n20/D 1.408
bp
135 °C (lit.)
mp
−90 °C (lit.)
density
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CCOCCO
InChI
1S/C4H10O2/c1-2-6-4-3-5/h5H,2-4H2,1H3
InChI key
ZNQVEEAIQZEUHB-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Ethoxyethanol is an organic compound, widely used as a component or solvent for nitrocellulose and in a variety of dyes, inks, cleaning agents, resins, paints, varnishes, etc. It is also used for increasing the stability of emulsions.
This compound is listed in the SVHC (Substances of very high concern) candidate list of ECHA (European Chemicals Agency)
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
2-Ethoxyethanol may be used as an extraction solvent for the quantification and analysis of algal lipids from algae samples using normal-phase high performance liquid chromatography(HPLC) coupled in parallel to an evaporative light scattering detector (ELSD) and quadrupole mass spectrometer(QMS).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR15508.00857256374
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
format
neat
format
neat
format
-
format
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
synthesis grade
grade
spectrophotometric grade
assay
≥99.8% (GC)
assay
-
assay
≥99.9% (GC)
assay
≥99%
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Ethoxyethanol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
104.0 °F - closed cup
flash_point_c
40 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
110-80-5
CAS No.
110-80-5
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Extraction of algal lipids and their analysis by HPLC and mass spectrometry
Jones J, et al.
Journal of the American Oil Chemists' Society, 89(8), 1371-1381 (2012)
David J Lockley et al.
Toxicology and applied pharmacology, 180(2), 74-82 (2002-04-24)
Percutaneous absorption and cutaneous metabolism of 2-ethoxyethanol were assessed in vivo and with an in vitro flow-through diffusion system. Topical application of undiluted (14)C-ethoxyethanol to occluded rat skin in vivo resulted in 25% of the dose being absorbed after 24
I A Adedara et al.
Andrologia, 45(2), 111-119 (2012-06-20)
Endocrine disrupting chemicals cause reproductive dysfunction by interacting with intricate regulation and cellular processes involve in spermatogenesis. This study investigated the probable mechanism of action of ethylene glycol monoethyl ether (EGEE) as an antiandrogenic compound as well as the effects
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
79109-5ML-F04061836959111
79109-1ML-F04061832948294