Kluczowe dokumenty
PHR1550
2-Ethoxyethanol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
2-Ethoxyethanol, Ethyl glycol, Ethylene glycol monoethyl ether
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1601543
gęstość pary
3.1 (vs air)
ciśnienie pary
3.8 mmHg ( 20 °C)
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
temp. samozapłonu
460 °F
granice wybuchowości
14 %
opakowanie
ampule of 3x1.2 mL each
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.407 (lit.)
bp
135 °C (lit.)
mp
−90 °C (lit.)
gęstość
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
CCOCCO
InChI
1S/C4H10O2/c1-2-6-4-3-5/h5H,2-4H2,1H3
Klucz InChI
ZNQVEEAIQZEUHB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
Polecane produkty
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
104.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
40 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)