Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 698,00 zł |
2 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1300,00 zł |
Informacje o tej pozycji
698,00 zł
grade
spectrophotometric grade
Quality Segment
vapor density
4.1 (vs air)
vapor pressure
<1 mmHg ( 20 °C), 10 mmHg ( 81 °C)
assay
≥99.0%
form
liquid
autoignition temp.
473 °F
expl. lim.
10.6 %
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
impurities
≤0.1% water
evapn. residue
<0.001%
refractive index
n
bp
169-172.5 °C (lit.)
mp
−75 °C (lit.)
density
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV absorption
λ: 230 nm Amax: 1.0, λ: 250 nm Amax: 0.10, λ: 275 nm Amax: 0.05, λ: 300-400 nm Amax: 0.01
SMILES string
CCCCOCCO
InChI
1S/C6H14O2/c1-2-3-5-8-6-4-7/h7H,2-6H2,1H3
InChI key
POAOYUHQDCAZBD-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description spectrophotometric grade, ≥99.0% | description certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland | description analytical standard | description for synthesis |
| technique(s) UV/Vis spectroscopy: suitable | technique(s) - | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - |
| grade spectrophotometric grade | grade certified reference material, TraceCERT® | grade analytical standard | grade synthesis grade |
| assay ≥99.0% | assay - | assay ≥99.5% (GC) | assay ≥99% (GC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form liquid | form - | form - | form liquid |
| bp 169-172.5 °C (lit.) | bp 169-172.5 °C (lit.) | bp 169-172.5 °C (lit.) | bp 169-172.5 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethylene glycol butyl ether
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
152.6 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
67 °C - Pensky-Martens closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?