Merck
Y0000271
Oxaliplatin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
[SP-4-2-(1R-trans)]-(1,2-Cyclohexanediamine-N,N′)[ethanedioata(2--)-O,O’]platinum
Wybierz wielkość
250 MG
664,00 zł
664,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
664,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H14N2O4Pt
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
397.29
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
664,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
oxaliplatin
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C1O[Pt]OC1=O.N[C@@H]2CCCC[C@H]2N
InChI
1S/C6H14N2.C2H2O4.Pt/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;3-1(4)2(5)6;/h5-6H,1-4,7-8H2;(H,3,4)(H,5,6);/q;;+2/p-2/t5-,6-;;/m1../s1
Klucz InChI
ZROHGHOFXNOHSO-BNTLRKBRSA-L
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Oxaliplatin EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Health hazardCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S M E Engelen et al.
European journal of cancer (Oxford, England : 1990), 49(10), 2311-2320 (2013-04-11)
The purpose of this multicenter cohort study was to evaluate whether a differentiated treatment of primary rectal cancer based on magnetic resonance imaging (MRI) can reduce the number of incomplete resections and local recurrences and improve recurrence-free and overall survival.
Bernard Nordlinger et al.
The Lancet. Oncology, 14(12), 1208-1215 (2013-10-15)
Previous results of the EORTC intergroup trial 40983 showed that perioperative chemotherapy with FOLFOX4 (folinic acid, fluorouracil, and oxaliplatin) increases progression-free survival (PFS) compared with surgery alone for patients with initially resectable liver metastases from colorectal cancer. Here we present
Noriho Iida et al.
Science (New York, N.Y.), 342(6161), 967-970 (2013-11-23)
The gut microbiota influences both local and systemic inflammation. Inflammation contributes to development, progression, and treatment of cancer, but it remains unclear whether commensal bacteria affect inflammation in the sterile tumor microenvironment. Here, we show that disruption of the microbiota
Kristina Jansson et al.
Environmental and molecular mutagenesis, 54(5), 327-337 (2013-05-17)
The highly conserved DNA glycosylase MutY is implicated in repair of oxidative DNA damage, in particular in removing adenines misincorporated opposite 7,8-dihydro-8-oxoguanine (8-oxo-G). The MutY homologues (MutYH) physically associate with proteins implicated in replication, DNA repair, and checkpoint signaling, specifically
Roser Velasco et al.
Journal of neurology, neurosurgery, and psychiatry, 85(4), 392-398 (2013-07-03)
Peripheral neuropathy ranks among the most common dose-limiting and disabling side-effect of oxaliplatin (OXA)-based chemotherapy. The aim of this prospective, multicentre study was to define early clinical and neurophysiological markers that may help to identify patients at risk of developing
Questions
  1. Hello, Could you tell me the quantity of Y0000271 Oxaliplatin European Pharmacopoeia (EP) reference standard.  Bonjour, Pourriez-vous m'informer de la quantité de Y0000271 Oxaliplatine Standard de référence de la Pharmacopée européenne (EP). 
    1 answer
    1. This is a product of the European Pharmacopoeia. Each vial contains 250 mg of Oxaliplatin.
      Please see the link below to visit the European Pharmacopeia website for more information and to download the product leaflet: https://crs.edqm.eu/db/4DCGI/View=Y0000271