Y0000274
Oxaliplatin impurity D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
(SP-4-2)-[(1S,2S)-Cyclohexane-1,2-diamine-κN,κN′][ethanedioato((2-)-κO1,κO2]platinum
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
oxaliplatin
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Obsługa Klienta