For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
Kluczowe dokumenty
C2210000
Cisplatin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
cis-Diammineplatinum(II) dichloride, cis-Dichlorodiammine platinum(II), cis-Platinum(II) diammine dichloride, Cisplatin
Wybierz wielkość
918,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
918,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
cisplatin
producent / nazwa handlowa
EDQM
mp
270 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
ciąg SMILES
N.N.Cl[Pt]Cl
InChI
1S/2ClH.2H3N.Pt/h2*1H;2*1H3;/q;;;;+2/p-2
Klucz InChI
LXZZYRPGZAFOLE-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Established for the preparation of the below-given solutions as per European Pharmacopoeia:
- Reference solutions in the identification using infrared absorption spectroscopy and thin-layer chromatography, testing of related substances, and assay using liquid chromatography (General text 2.2.29) of cisplatin, according to the monograph 0599
- Reference solution (b) for the testing of related substances in carboplatin using liquid chromatography (General text 2.2.29), according to the monograph 1081
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)