Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 863,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[C6H10(NH2)2]PtCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
380.17
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161600
MDL number:
863,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
reaction suitability
core: platinum, reagent type: catalyst
mp
280 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Cl[Pt]Cl.NC1CCCCC1N
InChI
1S/C6H14N2.2ClH.Pt/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;;;/h5-6H,1-4,7-8H2;2*1H;/q;;;+2/p-2
InChI key
PNNCIXRVXCLADM-UHFFFAOYSA-L
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description - | description 99% | description - |
| reaction suitability reagent type: catalyst, core: platinum | reaction suitability reagent type: catalyst, core: platinum | reaction suitability core: platinum, reagent type: catalyst |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 280 °C (dec.) (lit.) | mp - | mp 285 °C (dec.) (lit.) |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?