PHR1528
Oxaliplatin
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Oxaliplatin, [SP-4-2-(1R-trans)]-(1,2-Cyclohexanediamine-N,N′)[ethanedioata(2--)-O,O’]platinum
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to Ph. Eur. Y0000271
traceable to USP 1481204
rodzina API
oxaliplatin
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 500 mg
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
O=C1O[Pt]OC1=O.N[C@@H]2CCCC[C@H]2N
InChI
1S/C6H14N2.C2H2O4.Pt/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;3-1(4)2(5)6;/h5-6H,1-4,7-8H2;(H,3,4)(H,5,6);/q;;+2/p-2/t5-,6-;;/m1../s1
Klucz InChI
ZROHGHOFXNOHSO-BNTLRKBRSA-L
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Oxaliplatin, a third generation anti-cancer drug platinum compound, is utilized for the treatment of colorectal cancer. It exhibits a better safety profile than cisplatin (first generation) and carboplatin (second generation).
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
Polecane produkty
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.