Merck
BP711
Carboplatin
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonim(y):
cis-Diammine(1,1-cyclobutanedicarboxylato) platinum
Wybierz wielkość
100 MG
970,00 zł
970,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
970,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
[C4H6(CO2)2]Pt(NH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
371.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.24
970,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
carboplatin
Formularz
solid
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
BP
Zastosowanie
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N.N.O=C1O[Pt]OC(=O)C12CCC2
InChI
1S/C6H8O4.2H3N.Pt/c7-4(8)6(5(9)10)2-1-3-6;;;/h1-3H2,(H,7,8)(H,9,10);2*1H3;/q;;;+2/p-2
Klucz InChI
OLESAACUTLOWQZ-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany w postaci określonej przez Farmakopeę, która go wydała. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i wszelkie ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei, która je wydała. Więcej informacji i pomocy można uzyskać na stronie internetowej Farmakopei, która je wydała.
Zastosowanie
Carboplatin BP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Brytyjskiej.
Używany również w monografiach takich jak
  • :Carboplatin Injection
  • Opakowanie
    Ilość jednostkowa: 100 mg. Zastrzega się możliwość zmian. Produkt jest dostarczany zgodnie z Farmakopeą Brytyjską. Aktualna ilość jednostkowa znajduje się na stronie British Pharmacopoeia.
    Inne uwagi
    Sales restrictions may apply.
    produkt powiązany
    Piktogramy
    Health hazardExclamation mark
    Hasło ostrzegawcze
    Danger
    Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
    Klasyfikacja zagrożeń
    Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Muta. 1B - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
    Kod klasy składowania
    6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
    Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
    WGK 3
    Not applicable
    Wybierz jedną z najnowszych wersji:
    Certyfikaty analizy (CoA)
    Odwiedź Bibliotekę dokumentów
    Klienci oglądali również te produkty
    Questions
    1. What is the solubility of BP711 in saline (0.9% NaCl)?
      1 answer
      1. This is a product of the British Pharmacopoeia. It does not appear that solubility testing was performed. Please see the links below to review the supplier product information.
        Supplier Product page:
        https://www.pharmacopoeia.com/Catalogue/ProductDetails?productid=1000020908&page=1&pageSize=20&searchText=711&startsWith=
        Supplier Leaflet/Certificate:
        https://www.pharmacopoeia.com/Catalogue/Preview?uri=%2Fcontent%2Ffile%2Fproducts%2Fleaflets%2FBPCRS-Leaflet_Cat-711_BPCRS-4453_1.pdf
        Various literature sources state that Carboplatin is soluble in saline, however the concentration is not specified. The research grade product of the identical compound, C2538, is tested for solubility in water at 10 mg/mL. A similar solubility rate would be expected in normal saline. See the link below to review a sample Certificate of Analysis:
        https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/C2538-BULKMKCT7823.pdf