Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1280,00 zł |
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3150,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1280,00 zł
Nazwa produktu
Irinotecan hydrochloride, topoisomerase inhibitor
biological source
plant (Fructus camptothecae)
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
solubility
DMSO: 50 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.CCc1c2CN3C(=O)C4=C(C=C3c2nc5ccc(OC(=O)N6CCC(CC6)N7CCCCC7)cc15)[C@@](O)(CC)C(=O)OC4
InChI
1S/C33H38N4O6.ClH/c1-3-22-23-16-21(43-32(40)36-14-10-20(11-15-36)35-12-6-5-7-13-35)8-9-27(23)34-29-24(22)18-37-28(29)17-26-25(30(37)38)19-42-31(39)33(26,41)4-2;/h8-9,16-17,20,41H,3-7,10-15,18-19H2,1-2H3;1H/t33-;/m0./s1
InChI key
GURKHSYORGJETM-WAQYZQTGSA-N
Gene Information
human ... TOP1(7150)
Application
- in combination with 5-fluorouracil for screening growth inhibitory functionality in MDA-MB-231 breast cancer cells.
- in chemosensitivity screening of high-grade appendiceal (HGA) and low-grade appendiceal (LGA) organoids.
- as a chemotherapeutic agent in the cytotoxicity studies in combination with heat shock proteins inhibitors (HPSC1) in HT29 colon cancer cells.
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description topoisomerase inhibitor | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description ≥90% (HPLC), powder | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| assay ≥97% (HPLC) | assay - | assay ≥90% (HPLC) | assay - |
| biological source plant (Fructus camptothecae) | biological source - | biological source - | biological source - |
| Gene Information human ... TOP1(7150) | Gene Information - | Gene Information human ... TOP1(7150) | Gene Information - |
| form powder | form - | form powder | form - |
| solubility DMSO: 50 mg/mL | solubility - | solubility chloroform/methanol (4:1): 5 mg/mL | solubility - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?