Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1040,00 zł |
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2020,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1040,00 zł
Nazwa produktu
Carboplatin,
form
powder
Quality Segment
antibiotic activity spectrum
neoplastics
originator
Bristol-Myers Squibb
SMILES string
N.N.O=C1O[Pt]OC(=O)C12CCC2
InChI
1S/C6H8O4.2H3N.Pt/c7-4(8)6(5(9)10)2-1-3-6;;;/h1-3H2,(H,7,8)(H,9,10);2*1H3;/q;;;+2/p-2
InChI key
OLESAACUTLOWQZ-UHFFFAOYSA-L
General description
Application
- in chemotherapy-induced thrombocytopenia mouse model and treatment
- to induce cell death in a large subset of colorectal cancer cells
- in the evaluation of cell proliferation and chemosensitivity
- as a positive control for suppressed cell growth
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard | description crystalline |
| form powder | form - | form solid | form crystalline |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 200 |
| originator Bristol-Myers Squibb | originator - | originator - | originator Corden |
| antibiotic activity spectrum neoplastics | antibiotic activity spectrum - | antibiotic activity spectrum - | antibiotic activity spectrum neoplastics |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Carboplatin
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Muta. 1B - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?