NIST3282
Niskokaloryczny koktajl z sokiem żurawinowym
NIST®SRM®
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Polecane produkty
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 6 g (5 x 1.2 mL)
producent / nazwa handlowa
NIST®
Zastosowanie
food and beverages
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Ten standardowy materiał referencyjny (SRM) jest przeznaczony przede wszystkim do stosowania w walidacji metod analitycznych oznaczania kwasów organicznych i składników odżywczych w koktajlach z soku żurawinowego i podobnych matrycach. Ten SRM może być również używany do zapewnienia jakości podczas przypisywania wartości do wewnętrznych materiałów kontrolnych. Jednostka SRM 3282 składa się z pięciu ampułek, z których każda zawiera około 1,2 ml materiału.
SRM 3282_cert
SRM 3282_SDS
SRM 3282_cert
SRM 3282_SDS
Inne uwagi
Certyfikowany dlaanalitówwymienionych poniżej.
Kwas cytrynowy, kwas jabłkowy, kwas chinowy, wapń (Ca), miedź (Cu), magnez (Mg), mangan (Mn), potas (K), sód (Na)
Wartość referencyjna/informacyjna jest podana dla następujących analitów.
Kwas galakturonowy, kwas glikolowy, kwas izocytrynowy, kwas szczawiowy, fosforan, kwas szikimowy, siarczan, żelazo (Fe), cynk (Z), fruktoza, glukoza, cukry ogółem
Wartości i szczegółowe informacje można znaleźć w certyfikacie na stronie nist.gov/SRM.
Kwas cytrynowy, kwas jabłkowy, kwas chinowy, wapń (Ca), miedź (Cu), magnez (Mg), mangan (Mn), potas (K), sód (Na)
Wartość referencyjna/informacyjna jest podana dla następujących analitów.
Kwas galakturonowy, kwas glikolowy, kwas izocytrynowy, kwas szczawiowy, fosforan, kwas szikimowy, siarczan, żelazo (Fe), cynk (Z), fruktoza, glukoza, cukry ogółem
Wartości i szczegółowe informacje można znaleźć w certyfikacie na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)