Merck
NIST3530
Iodized Table Salt (Iodide)
NIST®SRM®
Synonim(y):
Sodium chloride, Halite, NaCl
Wybierz wielkość
200 G
4180,00 zł
4180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
200 G
4180,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
NaCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
58.44
Beilstein:
3534976
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
4180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
opakowanie
pkg of 200 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
mp
801 °C (lit.)
Zastosowanie
food and beverages
Format
matrix material
temp. przechowywania
15-25°C
ciąg SMILES
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
Klucz InChI
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Each unit of SRM 3530 consists of a bottle containing ~200 g of commercially available iodized table salt, sealed inside an aluminized polyethylene terephthalate (PET) pouch, supplied with an oxygen absorber pack.
SRM 3530 _SDS
SRM3530 _CoA
Zastosowanie
Iodized Table Salt standard reference material (SRM) is intended primarily for validation of methods used to determine the iodide concentration in an iodized table salt or similar material.
This SRM is also suitable for quality assurance when assigning values to in-house reference materials.
Cechy i korzyści
  • Available with a certificate documenting NIST-certified value of mass fraction of iodine as iodide. 
  • Assay value determined using gravimetric titrimetric, ICP-MS, and linear voltammetry methods. 
  • The NIST certificate is provided with storage and use instructions.
Inne uwagi
Certified for the analytes listed below.
Iodine (I)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)