NIST1947
Lake Michigan fish tissue
NIST® SRM® 1947
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
agency
suitable for EPA 1633
opakowanie
pkg of 5 x 8 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
Zastosowanie
PFAS testing
Format
matrix material
Opis ogólny
Jednostka SRM 1947 składa się z pięciu butelek, z których każda zawiera około ośmiu gramów (w stanie mokrym) zamrożonego homogenatu tkankowego.
Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z COA i SDS.
SRM 1947_cert
SRM 1947_SDS
Informacje prawne
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)