NIST3247
Ginkgo biloba extract
NIST® SRM® 3247
Wybierz wielkość
4190,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
4190,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 5 x 1 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
Format
matrix material
Opis ogólny
SRM 3247_cert
SRM 3247_SDS
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Wraz z certyfikowanymi przez NIST wartościami ułamków masowych dla aglikonów flawonoidowych i laktonów terpenowych oraz ołowiu w SRM 3247.
- Wartości referencyjne dla arsenu i kadmu są również wyrażone jako ułamki masowe w przeliczeniu na suchą masę.
- Certyfikowana wartość jest metrologicznie identyfikowalna z jednostką SI ułamka masowego, wyrażoną jako mikrogramy na gram.
- Certyfikat NIST jest dostarczany z certyfikatem ważności, instrukcjami przechowywania, obsługi, użytkowania i konserwacji.
Inne uwagi
Fitochemikalia: Bilobalid, Ginkgolid A, Ginkgolid B, Ginkgolid C, Ginkgolid J, Isorhamnetin, Kaempferol, Quercetin, Total Aglycones, Total Terpene Lactones
Pierwiastki śladowe: Arsen (As), Kadm (Cd), Ołów (Pb)
Grupa matryc: Składniki roślinne
Informacje prawne
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)