Kluczowe dokumenty
NIST3256
Green tea-containing solid oral dosage form
NIST® SRM® 3256
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 5 x 2.5 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
Format
matrix material
Opis ogólny
Jedna jednostka SRM 3256 zawiera pięć opakowań sproszkowanego materiału, z których każde zawiera około 2,5 g.
SRM 3256_cert
SRM 3256_SDS
Zastosowanie
SRM jest przede wszystkim przeznaczony do walidacji metod analitycznych stosowanych do oznaczania katechin, ksantyn i pierwiastków toksycznych obecnych w stałych doustnych postaciach dawkowania, w tym w zielonej herbacie i podobnych matrycach. Dodatkowo, jest on również odpowiedni do zapewnienia jakości podczas przypisywania wartości do wewnętrznych materiałów kontrolnych.
Cechy i korzyści
  • Certyfikowana wartość SRM została określona poprzez obliczenie wartości ułamka masowego, które uzyskano za pomocą dwóch metod:
  1. Detekcja absorbancji w ultrafiolecie (UV)
  2. Spektrometria masowa (MS)
  • Certyfikowane i referencyjne wartości ułamka masowego dla katechiny, galokatechiny, kwasu galusowego, teaniny i innych pierwiastków są podawane w przeliczeniu na suchą masę, a wartości są identyfikowalne metrologicznie do jednostki masy SI wyrażonej jako mikrogramy na gram.
  • Certyfikat NIST jest dostarczany z certyfikatem ważności, instrukcjami przechowywania, obsługi, użytkowania i konserwacji.
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej. Wartości i więcej szczegółów można znaleźć w certyfikacie
Fitochemikalia: (-)-Epicatechin, (-)-Epicatechin gallate, (-)-Epigallocatechin, (-)-Epigallocatechin gallate, (-)-Gallocatechin, (-)-Gallocatechin gallate, (-)-Gallocatechin gallate, (+)-Catechin, kofeina, kwas galusowy, L-Theanine, Theobromine, Theophylline
Metale śladowe: Arsen (As), Kadm (Cd), Ołów (Pb), Rtęć (Hg)
Grupa matryc: Rośliny botaniczne
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)