Próba
98%
mp
132-135 °C (lit.)
ciąg SMILES
Oc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H10O2/c14-12-8-6-11(7-9-12)13(15)10-4-2-1-3-5-10/h1-9,14H
Klucz InChI
NPFYZDNDJHZQKY-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
rat ... Ar(24208)
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2
Organy docelowe
Liver,Kidney
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2