Kluczowe dokumenty
NIST3251
Serenoa repens extract
NIST® SRM® 3251
Wybierz wielkość
5 X 1 ML
4880,00 zł
4880,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 X 1 ML
4880,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
4880,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 5 x 1 mL
producent / nazwa handlowa
NIST®
Format
matrix material
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej. Wartości i szczegółowe informacje można znaleźć w certyfikacie
Lipidy i kwasy tłuszczowe: Kwas arachidowy, Kwas behenowy, Kwas behenowy, Kwas kaprynowy, Kwas kapronowy, Kwas kaprylowy, Kwas kaprynowy, Kwas erukowy, Kwas gondoinowy, Kwas laurynowy, Kwas laurynowy, Kwas lignocerynowy, Kwas lignocerynowy, Kwas linolowy, Kwas linolenowy, kwas linolenowy, kwas linolenowy, kwas margarynowy, kwas margarynowy, kwas mirystynowy, kwas mirystynowy, kwas oleinowy, kwas oleinowy, kwas palmitynowy, kwas palmitynowy, kwas palmitooleinowy, kwas palmitooleinowy, kwas pentadekanowy (C15:0), kwas pentadekanowy (C15:0), kwas stearynowy, kwas stearynowy, kwas tridekanowy (C13:0), kwas tridekanowy (C13:0), kwas undekanowy (C11:0), kwas wakcenowy, kwas wakcenowy
Fitochemikalia: Brassicasterol, Campesterol, Cycloartenol, Lupeol, Stigmasterol, β-Sitosterol
Witaminy: 9-cis-β-Carotene, Total β-Carotene, trans-β-Carotene, γ-Tocopherol
Matrix Group: Składniki roślinne
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Updated meta?analysis of clinical trials of Serenoa repens extract in the treatment of symptomatic benign prostatic hyperplasia.
Boyle P, et al.
BJU International, 93(6), 751-756 (2004)
Effect of the lipidic lipidosterolic extract of Serenoa repens ([TM="Permixon"]) on the ionophore A23187-stimulated production of leukotriene B4 (LTB4) from human polymorphonuclear neutrophils.
Paubert-Braquet M, et al.
Prostaglandins, Leukotrienes, and Essential Fatty Acids, 57(3), 299-304 (1997)