Kluczowe dokumenty
NIST3268
Kudzu (Pueraria montana var. lobata) Extract
NIST®SRM®
Synonim(y):
Kudzu extract
Wybierz wielkość
5 G
2630,00 zł
2630,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
2630,00 zł
About This Item
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
2630,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
opakowanie
pkg of 5 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
Format
matrix material
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
NIST8650NIST3385NIST3384
format
matrix material
format
matrix material
format
matrix material
format
matrix material
packaging
pkg of 5 g
packaging
pkg of 15 g
packaging
pkg of 5 g
packaging
pkg of 15 mg
Opis ogólny
Jedna jednostka SRM 3268 zawiera pięć saszetek, z których każda zawiera około 1 grama zmielonego ekstraktu kudzu, który może być przechowywany w temperaturze pokojowej.
Więcej informacji można znaleźć w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej (SDS) i karcie charakterystyki produktu (COA).
SRM 3268_cert
SRM 3268_SDS
Zastosowanie
Standardowy materiał odniesienia ekstraktu kudzu jest przeznaczony do oceny metod analitycznych stosowanych do oznaczania izoflawonów i składników w mielonym ekstrakcie kudzu i podobnych matrycach.
Może być również stosowany do zapewnienia jakości podczas przypisywania wartości do wewnętrznych materiałów referencyjnych.
Cechy i korzyści
  • Certyfikowane wartości ułamka masowego dla pierwiastków są podawane w przeliczeniu na suchą masę, a wartości są identyfikowalne metrologicznie do jednostki ułamka masowego w układzie SI, wyrażonej w miligramach na kilogram (mg/kg).
  • Niecertyfikowane wartości ułamka masowego dla izoflawonów w SRM 3268 są podawane w przeliczeniu na suchą masę, a wartości są identyfikowalne metrologicznie do jednostki ułamka masowego w układzie SI wyrażonej jako miligramy na gram.
  • Certyfikat NIST zawiera informacje na temat daty ważności, instrukcji przechowywania i zastosowań.
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej.
Arsen (As), Kadm (Cd), Ołów (Pb), Selen (Se)
Wartość referencyjna / informacyjna jest podana dla następujących analitów.Daidzein (C15H10O4), Daidzin (C21H20O9), Puerarin (C21H20O9)
Zobacz certyfikat dla wartości i więcej szczegółów na nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)