Kluczowe dokumenty
NIST2383A
Baby food composite
NIST® SRM® 2383a
Wybierz wielkość
4 X 70 G
7500,00 zł
7500,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
4 X 70 G
7500,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
7500,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Formularz
solid
opakowanie
pkg of 4 x 70 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
przydatność
suitable for NMR (reference standard)
Opis ogólny
Ten standardowy materiał referencyjny (SRM) jest przeznaczony przede wszystkim do stosowania w walidacji metod oznaczania proksymatów, kalorii, witamin, karotenoidów i pierwiastków w matrycach spożywczych. Ten SRM może być również używany do zapewnienia jakości podczas przypisywania wartości do wewnętrznych materiałów kontrolnych. Kompozyt żywności dla niemowląt jest mieszanką owoców, warzyw, makaronu, mąki ryżowej i mleka w proszku. Więcej informacji można znaleźć w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej (SDS) i karcie charakterystyki produktu (COA).
SRM 2383A_cert
SRM 2383A_SDS
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej. Wartości i szczegółowe informacje można znaleźć w certyfikacie
Popiół, kalorie, węglowodany, cukry ogółem, błonnik pokarmowy ogółem, fosfor (P), białko, substancje stałe
Węglowodany: Fruktoza, Glukoza, Laktoza, Sacharoza
Pierwiastki śladowe: Arsen (As), Bar (Ba), Wapń (Ca), Chrom (Cr), Kobalt (Co), Miedź (Cu), Jod (I), Żelazo (Fe), Magnez (Mg), Mangan (Mn), Molibden (Mo), Nikiel (Ni), Potas (K), Selen (Se), Sód (Na), Stront (Sr), Cyna (Sn), Cynk (Zn)
Witaminy: 9-cis-β-karoten, wolny kwas pantotenowy (witamina B5), wolna witamina B3 jako niacynamid, wolna witamina B6 jako pirydoksyna, niacyna (witamina B3), niacynamid (witamina B3), pirydoksamina (witamina B6), pirydoksyna (witamina B6), Ryboflawina (Witamina B2), Tiamina (Witamina B1), Luteina ogółem, Likopen ogółem, Witamina B5 ogółem (Kwas pantotenowy), Witamina B6 ogółem (Chlorowodorek pirydoksyny), Zeaksantyna ogółem, Karoten ogółem, Karoten ogółem, Karoten ogółem β-karoten, całkowita β-kryptoksantyna(, trans-likopen, trans-β-karoten
Grupa matrycowa: Żywność przetworzona
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)