NIST3300
Ekstrakt kurkuminy z kłącza kurkumy (Curcuma longa L.)
NIST®SRM®
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Polecane produkty
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
NIST®
Zastosowanie
food and beverages
Opis ogólny
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej.
Bisdemetoksykurkumina (C19H16O4), Desmetoksykurkumina (C20H18O5), Kurkumina (C21H20O6)
Zobacz certyfikat dla wartości i więcej szczegółów na nist.gov/SRM.
Bisdemetoksykurkumina (C19H16O4), Desmetoksykurkumina (C20H18O5), Kurkumina (C21H20O6)
Zobacz certyfikat dla wartości i więcej szczegółów na nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)